Benzo[b]fluoranthen
Lieferant: EHRENSTORFER
C20565000
EHERC20565000EA
42
EUR
EHERC20565000
Benzo[b]fluoranthen
Benzo[b]fluoranthen
Formel:
C₂₀H₁₂ |
MDL:
MFCD00010582 CAS-Nummer: 205-99-2 EINECS: 205-911-9 |