Benzo[k]fluoranthen
Lieferant: EHRENSTORFER
C20580000
EHERC20580000EA
70
EUR
EHERC20580000
Benzo[k]fluoranthen
Benzo[k]fluoranthen
Formel:
C₂₀H₁₂ |
MDL:
MFCD00046287 CAS-Nummer: 207-08-9 EINECS: 205-916-6 |