Benzofuran

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Benzo[b]furan, Cumaron

C20591500
EHERC20591500EA 51 EUR
EHERC20591500
Benzofuran
Benzofuran
Formel: C₈H₆O
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –18 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 50 °C
MDL: MFCD00005847
CAS-Nummer: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
Merck Index: 13,01089

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR