Benzo[ghi]perylen
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C20630000
EHERC20630000EA 47 EUR
EHERC20630000
Benzo[ghi]perylen
Benzo[ghi]perylen
Formel: C₂₂H₁₂
Molecular Weight: 276,34 g/mol
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 278…280 °C
MDL: MFCD00004135
CAS-Nummer: 191-24-2
EINECS: 205-883-8