Benzo[a]pyren
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C20635000
EHERC20635000EA 42 EUR
EHERC20635000
Benzo[a]pyren
Benzo[a]pyren
Formel: C₂₀H₁₂
Siedepunkt: 495 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176…178 °C
Dichte: 1,351 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003602
CAS-Nummer: 50-32-8
EINECS: 200-028-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01134