Benzo[e]pyren
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C20645000
EHERC20645000EA 79 EUR
EHERC20645000
Benzo[e]pyren
Benzo[e]pyren
Formel: C₂₀H₁₂
Siedepunkt: 492 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 178…179 °C
CAS-Nummer: 192-97-2
EINECS: 205-892-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01135