Dibenz[a,c]anthracen

Lieferant: EHRENSTORFER

C20695000
EHERC20695000EA 53 EUR
EHERC20695000
Dibenz[a,c]anthracen
Dibenz[a,c]anthracen
Formel: C₂₂H₁₄
Siedepunkt: 518 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 202…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 215-58-7
EINECS: 205-920-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR