Dibenzofuran

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Diphenylenoxid, Dibenzo[b,d]furan

C20710000
EHERC20710000EA 45 EUR
EHERC20710000
Dibenzofuran
Dibenzofuran
Formel: C₁₂H₈O
Molecular Weight: 168,19 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Dichte: 0,966 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004968
CAS-Nummer: 132-64-9
EINECS: 205-071-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR