7,12-Dimethylbenz[a]anthracen
Lieferant: EHRENSTORFER
C20745000
EHERC20745000EA 67 EUR
EHERC20745000
7,12-Dimethylbenz[a]anthracen
7,12-Dimethylbenz[a]anthracen
Formel: C₂₀H₁₆
Siedepunkt: 440 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003600
CAS-Nummer: 57-97-6
EINECS: 200-359-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03285