1,2-Dimethylnaphthalin
Lieferant: EHRENSTORFER
C20750000
EHERC20750000EA 39 EUR
EHERC20750000
1,2-Dimethylnaphthalin
1,2-Dimethylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0219 g/cm³ (16.3 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004035
CAS-Nummer: 573-98-8
EINECS: 209-364-7