Fluoranthen
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
C20795000
EHERC20795000EA
42
EUR
EHERC20795000
Fluoranthen
Fluoranthene
Formel:
C₁₆H₁₀ Molecular Weight: 202,26 g/mol |
MDL:
MFCD00001184 CAS-Nummer: 206-44-0 EINECS: 205-912-4 |