Fluoranthen-[D10]
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
Synonyme:
Fluoranthene-[²H₁₀]
C20795100
EHERC20795100EA
310
EUR
EHERC20795100
Fluoranthen-[D10]
Fluoranthen-[D10]
Formel:
C₁₆D₁₀ |
CAS-Nummer:
93951-69-0 |