9-Fluorenon
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 9H-Fluoren-9-one
C20805000
EHERC20805000EA 52 EUR
EHERC20805000
9-Fluorenon
9-Fluorenon
Formel: C₁₃H₈O
Molecular Weight: 180.21 g/mol
Siedepunkt: 342
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001141
CAS-Nummer: 486-25-9
EINECS: 207-630-7