Indeno[1,2,3-cd]pyren
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C20830000
EHERC20830000EA 186 EUR
EHERC20830000
Indeno[1,2,3-cd]pyren
Indeno[1,2,3-cd]pyren
Formel: C₂₂H₁₂
Molecular Weight: 276,34 g/mol
Siedepunkt: 536 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163…164 °C
CAS-Nummer: 193-39-5
EINECS: 205-893-2