Isochinolin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2-Azanaphthalin
C20833000
EHERC20833000EA 38 EUR
EHERC20833000
Isochinolin
Isochinolin
Formel: C₉H₇N
Molecular Weight: 129.16 g/mol
Siedepunkt: 242
Schmelzpunkt: 21…26 °C
Dichte: 1.098 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 107
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006898
CAS-Nummer: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05242