3-Methylindol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 3-Methyl-1H-indol, Skatol, β-Methylindol
C20893000
EHERC20893000EA 41 EUR
EHERC20893000
3-Methylindol
3-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Dichte: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
MDL: MFCD00005627
CAS-Nummer: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
Merck Index: 12,08700