Perylen
Lieferant: EHRENSTORFER
C20915000
EHERC20915000EA 43 EUR
EHERC20915000
Perylen
Perylene
Formel: C₂₀H₁₂
Siedepunkt: 443 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 273…278 °C
Dichte: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004142
CAS-Nummer: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325