Phenazin
Lieferant: EHRENSTORFER
C20921500
EHERC20921500EA 48 EUR
EHERC20921500
Phenazin
Phenazine
Formel: C₁₂H₈N₂
Molecular Weight: 180,21 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 172…174 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (22 °C)
MDL: MFCD00005023
CAS-Nummer: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 12,07359