Pyren

Lieferant: EHRENSTORFER

C20930000
EHERC20930000EA 42 EUR
EHERC20930000
Pyren
Pyrene
Formel: C₁₆H₁₀
Molecular Weight: 202.26 g/mol
Siedepunkt: 404
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 200…220 °C
MDL: MFCD00004136
CAS-Nummer: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
Merck Index: 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=d3f1ffa103d650d2e9f49139db04842dfa6ca0ff&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR