o-Terphenyl
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 2-Phenyl-1,1'-biphenyl, 2-Phenylbiphenyl, 1,2-Diphenylbenzol, 1,2-Terphenyl
C20934800
EHERC20934800EA 44 EUR
EHERC20934800
o-Terphenyl
o-Terphenyl
Formel: C₁₈H₁₄
Molecular Weight: 230,31 g/mol
Siedepunkt: 338 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003055
CAS-Nummer: 84-15-1
EINECS: 201-517-6