1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: Tetralin, Benzo(a)cyclohexan

C20940000
EHERC20940000EA 41 EUR
EHERC20940000
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
Formel: C₁₀H₁₂
Molecular Weight: 132,21 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35,8 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 71…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001733
CAS-Nummer: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09360

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR