4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3)

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 1-Brom-4-phenylbenzol, PBB Nr. 3

C21000300
EHERC21000300EA 23.52 EUR
EHERC21000300
4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3)
4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3)
Formel: C₁₂H₉Br
Molecular Weight: 233,11 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…91 °C
Dichte: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000100
CAS-Nummer: 92-66-0
EINECS: 202-176-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR