tert-Butylacetat
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
CA10015720
EHERCA10015720EA 42 EUR
EHERCA10015720
tert-Butylacetat
tert-Butylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…97 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008807
CAS-Nummer: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01536