Butylacrylat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Propensäurebutylester, Acrylsäurebutylester
CA10045350
EHERCA10045350EA 34 EUR
EHERCA10045350
Butylacrylat
Butylacrylat
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128.17 g/mol
MDL: MFCD00008809
CAS-Nummer: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3 III