2-Ethylhexylacrylat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Propensäure(2-ethylhexyl)ester, Acrylsäure(2-ethylhexyl)ester
CA10045390
EHERCA10045390EA
34
EUR
EHERCA10045390
2-Ethylhexylacrylat
2-Ethylhexylacrylat
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Molecular Weight: 184.28 g/mol |
MDL:
MFCD00009495 CAS-Nummer: 103-11-7 EINECS: 203-080-7 |