Methylacrylat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Acrylsäuremethylester, Propensäuremethylester

CA10045400
EHERCA10045400EA 44 EUR
EHERCA10045400
Methylacrylat
Methylacrylat
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
MDL: MFCD00008627
CAS-Nummer: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN: 1919
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR