3-Chlorpropen

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride

CA10135000
EHERCA10135000EA 39 EUR
EHERCA10135000
3-Chlorpropen
3-Chlorpropen
Formel: C₃H₅Cl
Molecular Weight: 76.53 g/mol
Siedepunkt: 44
Schmelzpunkt: –136 °C
Dichte: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –32 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000984
CAS-Nummer: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00286

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR