Bis(2-chlorethyl)ether

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 2,2’-Dichlordiethylether

CA10651500
EHERCA10651500EA 47 EUR
EHERCA10651500
Bis(2-chlorethyl)ether
Bis(2-chlorethyl)ether
Formel: C₄H₈Cl₂O
Molecular Weight: 143,01 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55 °C
MDL: MFCD00000975
CAS-Nummer: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN: 1916
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03091

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR