Brombenzol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Phenylbromid

CA10710000
EHERCA10710000EA 44 EUR
EHERCA10710000
Brombenzol
Brombenzol
Formel: C₆H₅Br
Molecular Weight: 157,01 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000055
CAS-Nummer: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01390

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR