1-Brom-2-chlorethan

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Ethylene chlorobromide

CA10720700
EHERCA10720700EA 38 EUR
EHERCA10720700
1-Brom-2-chlorethan
1-Bromo-2-chloroethane
Formel: BrH₂CCH₂Cl
Molecular Weight: 143.41 g/mol
Siedepunkt: 107
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1.7392 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000962
CAS-Nummer: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR