1-Brom-2-fluorbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
CA10730500
EHERCA10730500EA 56 EUR
EHERCA10730500
1-Brom-2-fluorbenzol
1-Brom-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000282
CAS-Nummer: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III