1-Butanthiol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: n-Butylmercaptan, 1-Mercaptobutan, NBM, n-Butanthiol

CA10861410
EHERCA10861410EA 41 EUR
EHERCA10861410
1-Butanthiol
1-Butanthiol
Formel: C₄H₁₀S
Molecular Weight: 90,19 g/mol
Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004905
CAS-Nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR