(±)-sec-Butylamin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

CA10929200
EHERCA10929200EA 39 EUR
EHERCA10929200
(±)-sec-Butylamin
(±)-sec-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Siedepunkt: 63,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –104 °C
Dichte: 0,724 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008094
CAS-Nummer: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
UN: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01579

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR