1-Butyl-2-pyrrolidone
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: N-Butyl-2-azacyclopentanone, 1-Butylpyrrolidin-2-one
CA10931640
EHERCA10931640EA 85.3 EUR
EHERCA10931640
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formel: C₈H₁₅NO
Molecular Weight: 141,21 g/mol
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00020876
CAS-Nummer: 3470-98-2