Butylzinntrichlorid

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Trichlorbutylstannan

CA10931700
EHERCA10931700EA 46 EUR
EHERCA10931700
Butylzinntrichlorid
Butylzinntrichlorid
Formel: C₄H₉Cl₃Sn
Molecular Weight: 282.18 g/mol
Siedepunkt: 227
Dichte: 1.71 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000515
CAS-Nummer: 1118-46-3
EINECS: 214-263-6
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR