Ethylbutyrat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Buttersäureethylester, Butansäureethylester

CA10931770
EHERCA10931770EA 34 EUR
EHERCA10931770
Ethylbutyrat
Ethylbutyrat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –92 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009394
CAS-Nummer: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN: 1180
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03810

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR