Methylbutyrat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Butansäuremethylester, Buttersäuremethylester
CA10931780
EHERCA10931780EA 42 EUR
EHERCA10931780
Methylbutyrat
Methylbutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 14 °C
MDL: MFCD00009391
CAS-Nummer: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062