1-Chlorpropan
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
CA11502500
EHERCA11502500EA 38 EUR
EHERCA11502500
1-Chlorpropan
1-Chlorpropan
Formel: C₃H₇Cl
Molecular Weight: 78,54 g/mol
Siedepunkt: 46 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –122,8 °C
Dichte: 1,3914 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –31 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000995
CAS-Nummer: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
UN: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08032