2-Chlorpropan

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: iso-Propylchlorid

CA11502600
EHERCA11502600EA 0 EUR
EHERCA11502600
2-Chlorpropan
2-Chlorpropan
Formel: C₃H₇Cl
Molecular Weight: 78,54 g/mol
Siedepunkt: 35,74 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000867
CAS-Nummer: 75-29-6
EINECS: 200-858-8
UN: 2356
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05231

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR