2,6-Diaminopyridin
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
CA12197300
EHERCA12197300EA 43 EUR
EHERCA12197300
2,6-Diaminopyridin
2,6-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Flammpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006329
CAS-Nummer: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II