1,2-Dibrom-3-chlorpropan

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 1-Chloro-2,3-dibromopropane

CA12235000
EHERCA12235000EA 72 EUR
EHERCA12235000
1,2-Dibrom-3-chlorpropan
1,2-Dibrom-3-chlorpropan
Formel: ClH₂CBrCHCH₂Br
Molecular Weight: 236,33 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6,1 °C
Dichte: 2,085 g/cm³ (9 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039365
CAS-Nummer: 96-12-8
EINECS: 202-479-3
UN: 2872
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03068

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR