1,2-Dibromethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: EHRENSTORFER

CA12240200
EHERCA12240200EA 45 EUR
EHERCA12240200
1,2-Dibromethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
1,2-Dibromethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₂H₂Br₂
Siedepunkt: 111…112 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 2,268 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00000184
CAS-Nummer: 540-49-8
EINECS: 208-747-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00092

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR