1,2-Dichlorpropan

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

CA12480000
EHERCA12480000EA 40 EUR
EHERCA12480000
1,2-Dichlorpropan
1,2-Dichlorpropan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000868
CAS-Nummer: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR