2,2-Dichlorpropan

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Isopropylidene chloride, Acetone dichloride

CA12481200
EHERCA12481200EA 43 EUR
EHERCA12481200
2,2-Dichlorpropan
2,2-Dichloropropane
Formel: C₃H₆Cl₂
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,0914 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000812
CAS-Nummer: 594-20-7
EINECS: 209-832-0
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR