1,3-Dimethylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: EHRENSTORFER

CA12726430
EHERCA12726430EA 43 EUR
EHERCA12726430
1,3-Dimethylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
1,3-Dimethylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₆
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7672 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00064173
CAS-Nummer: 591-21-9
EINECS: 209-707-0
UN: 2263
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR