Dimethyldisulfid

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Dimethyl disulphide, Methyl disulphide

CA12726480
EHERCA12726480EA 66 EUR
EHERCA12726480
Dimethyldisulfid
Dimethyldisulfid
Formel: C₂H₆S₂
Molecular Weight: 94,2 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008561
CAS-Nummer: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR