Diphenylsulfid
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
CA12910000
EHERCA12910000EA
32
EUR
EHERCA12910000
Diphenylsulfid
Diphenylsulfid
Formel:
C₁₂H₁₀S Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003064 CAS-Nummer: 139-66-2 EINECS: 205-371-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07467 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...