Disulfoton-sulfoxid

Lieferant: EHRENSTORFER

CA12985500
EHERCA12985500EA 102 EUR
EHERCA12985500
Disulfoton-sulfoxid
Disulfoton-sulfoxid
Formel: C₈H₁₉O₃PS₃
CAS-Nummer: 2497-07-6
EINECS: 219-679-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR