(±)-Epichlorhydrin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Epichlorhydrin, 1-Chlor-2,3-epoxypropan, 2,3-Epoxypropylchlorid, (±)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, 3-Chlor-1,2-epoxypropan, 2-Chlormethyloxiran, (±)-Glycerolepichlorhydrin, (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan

CA13175000
EHERCA13175000EA 46 EUR
EHERCA13175000
(±)-Epichlorhydrin
(±)-Epichlorhydrin
Formel: C₃H₅ClO
Siedepunkt: 117,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57,2 °C
Dichte: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005132
CAS-Nummer: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03642

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR