Ethephon hydroxy
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: (2-Hydroxyethyl)phosphonic acid
CA13230200
EHERCA13230200EA 465 EUR
EHERCA13230200
Ethephon hydroxy
Ethephon hydroxy
Formel: C₂H₇O₄P
Molecular Weight: 126,0483 g/mol
MDL: MFCD00043865
CAS-Nummer: 22987-21-9
UN: 3265
ADR: ,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form Viscous